3-Methylisonicotinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methyl-4-pyridinecarboxylic acid
OR912065-10G
OR912065-1G
OR912065-5G
APOSOR912065-10GEA
161
EUR
APOSOR912065-10G
APOSOR912065-1G
APOSOR912065-5G
3-Methylisonicotinsäure 95%
3-Methylisonicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,1360 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128870 CAS-Nummer: 4021-12-9 |