1-Butyl-2-pyrrolidone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
OR912073-25G OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA 112 EUR
APOSOR912073-25G APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formel: C₈H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020876
CAS-Nummer: 3470-98-2