Terebic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912078-1G OR912078-250MG
APOSOR912078-1GEA 328 EUR
APOSOR912078-1G APOSOR912078-250MG
Terebic acid 95%
Terebic acid
Formel: C₇H₁₀O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022485
CAS-Nummer: 79-91-4