5-Methyl-3-indolylessigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(5-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR912084-1G OR912084-5G
APOSOR912084-1GEA 56.7 EUR
APOSOR912084-1G APOSOR912084-5G
5-Methyl-3-indolylessigsäure 95%
5-Methyl-3-indolylessigsäure
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022751
CAS-Nummer: 1912-47-6