5-Chlor-2-methylbenzoxazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chloro-2-methylbenzo[d]oxazole
OR912088-100G OR912088-500G
APOSOR912088-100GEA 81.2 EUR
APOSOR912088-100G APOSOR912088-500G
5-Chlor-2-methylbenzoxazol 96%
5-Chloro-2-methylbenzoxazole
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167.5900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022850
CAS-Nummer: 19219-99-9