5-Chlor-2,3-dihydroxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912091-10G OR912091-5G
APOSOR912091-10GEA 284 EUR
APOSOR912091-10G APOSOR912091-5G
5-Chlor-2,3-dihydroxypyridin 95%
5-Chlor-2,3-dihydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023474
CAS-Nummer: 53233-89-9