2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylquinoline
OR912093-100G OR912093-25G
APOSOR912093-100GEA 307 EUR
APOSOR912093-100G APOSOR912093-25G
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 95%
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023886
CAS-Nummer: 1780-19-4