3-Methylisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912094-10G OR912094-1G OR912094-5G
APOSOR912094-10GEA 502 EUR
APOSOR912094-10G APOSOR912094-1G APOSOR912094-5G
3-Methylisochinolin 98%
3-Methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024139
CAS-Nummer: 1125-80-0