Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
OR9121-10G OR9121-1G
APOSOR9121-10GEA 52.2 EUR
APOSOR9121-10G APOSOR9121-1G
Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Sodium dimethyldithiocarbamate
Formel: C₃H₇NS₂
Molecular Weight: 143,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044839
CAS-Nummer: 128-04-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III