2-Amino-2'-methyldiphenyl ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(o-Tolyloxy)aniline, ['2-Aminophenyl ', 'o', '-Tolyl Ether', '2-(', 'o', '-Tolyloxy)aniline'], 2-Aminophenyl o-Tolyl Ether, 2-Amino-2'-methyldiphenyl Ether
OR912101-100G OR912101-25G OR912101-5G
APOSOR912101-100GEA 531 EUR
APOSOR912101-100G APOSOR912101-25G APOSOR912101-5G
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether 98%
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether
Formel: C₁₃H₁₃NO
Molecular Weight: 199.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025167
CAS-Nummer: 3840-18-4