3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
OR912142-10G
OR912142-1G
OR912142-5G
APOSOR912142-10GEA
78.3
EUR
APOSOR912142-10G
APOSOR912142-1G
APOSOR912142-5G
3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 216.24 g/mol Schmelzpunkt: 292 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039149 CAS-Nummer: 2373-98-0 |