Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR912160-1G OR912160-25G OR912160-5G
APOSOR912160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR912160-1G APOSOR912160-25G APOSOR912160-5G
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Bis(4-methoxybenzyl)amine
Formel: C₁₆H₁₉NO₂
Molecular Weight: 257,333 g/mol
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00277836
CAS-Nummer: 17061-62-0
UN: 3259
ADR: 8,III