4-Pentensäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Allylessigsäure
OR912162-100G OR912162-25G
APOSOR912162-100GEA 55.1 EUR
APOSOR912162-100G APOSOR912162-25G
4-Pentensäure 98%
4-Pentensäure
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: -18
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004408
CAS-Nummer: 591-80-0