3-Methyl-4-(methylsulfanyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-4-(methylthio)phenol
OR912189-100G OR912189-25G
APOSOR912189-100GEA 348 EUR
APOSOR912189-100G APOSOR912189-25G
3-Methyl-4-(methylsulfanyl)phenol 98%
3-Methyl-4-(methylsulfanyl)phenol
Formel: C₈H₁₀OS
Molecular Weight: 154.23 g/mol
MDL: MFCD00045773
CAS-Nummer: 3120-74-9