2-Aminoimidazolsulfat
Lieferant: Apollo Scientific
OR912252-100G OR912252-25G
APOSOR912252-100GEA 227 EUR
APOSOR912252-100G APOSOR912252-25G
2-Aminoimidazolsulfat
2-Aminoimidazolsulfat
Formel: C₃H₇N₃O₄S
Molecular Weight: 181,1700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050811
CAS-Nummer: 36946-29-9