trans-4-Butylcyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912272-100G
APOSOR912272-100GEA 66.7 EUR
APOSOR912272-100G
trans-4-Butylcyclohexancarbonsäure 98%
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molecular Weight: 184,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059560
CAS-Nummer: 38289-28-0