L-Leucic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912286-100G
OR912286-25G
OR912286-5G
APOSOR912286-100GEA
0
EUR
APOSOR912286-100G
APOSOR912286-25G
APOSOR912286-5G
L-Leucic acid 96%
L-Leucic acid
Formel:
C₆H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064214 CAS-Nummer: 13748-90-8 |