Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR9123-1G OR9123-5G
APOSOR9123-1GEA 173 EUR
APOSOR9123-1G APOSOR9123-5G
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Formel: C₇H₈N₂O₅
Molecular Weight: 200,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665817
CAS-Nummer: 89694-35-9