3,4-Dichloranisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912314-25G
APOSOR912314-25GEA 62.5 EUR
APOSOR912314-25G
3,4-Dichloranisol 97%
3,4-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070785
CAS-Nummer: 36404-30-5