5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912364-1G OR912364-25G OR912364-5G
APOSOR912364-1GEA 125 EUR
APOSOR912364-1G APOSOR912364-25G APOSOR912364-5G
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one
Formel: C4H3ClN2O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09250871
CAS-Nummer: 54326-16-8