2,3,5-Trimethylanisol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene
OR912380-100G OR912380-25G
APOSOR912380-100GEA 325 EUR
APOSOR912380-100G APOSOR912380-25G
2,3,5-Trimethylanisol 95+%
2,3,5-Trimethylanisol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142783
CAS-Nummer: 20469-61-8