6-Methoxysalicylaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
OR912396-5G
APOSOR912396-5GEA 59.6 EUR
APOSOR912396-5G
6-Methoxysalicylaldehyd 95%
6-Methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151830
CAS-Nummer: 700-44-7