N-Cbz-D-phenylalaninol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912423-100G
OR912423-25G
OR912423-5G
APOSOR912423-100GEA
0
EUR
APOSOR912423-100G
APOSOR912423-25G
APOSOR912423-5G
N-Cbz-D-phenylalaninol 97%
N-Cbz-D-phenylalaninol
Formel:
C₁₇H₁₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191193 CAS-Nummer: 58917-85-4 |