4-Ethylphenetole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethoxy-4-ethylbenzene
OR912425-1G OR912425-25G OR912425-5G
APOSOR912425-1GEA 68.3 EUR
APOSOR912425-1G APOSOR912425-25G APOSOR912425-5G
4-Ethylphenetole 95%
4-Ethylphenetole
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191432
CAS-Nummer: 1585-06-4