2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,6,7,8-Tetrahydroquinaldine
OR912429-10G
OR912429-1G
OR912429-5G
APOSOR912429-10GEA
429
EUR
APOSOR912429-10G
APOSOR912429-1G
APOSOR912429-5G
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolin 95%
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolin
Formel:
C₁₀H₁₃N Molecular Weight: 147,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191581 CAS-Nummer: 2617-98-3 |