3-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(3-Pyridyl)ethylamin
OR912432-10G OR912432-1G OR912432-25G
APOSOR912432-10GEA 203 EUR
APOSOR912432-10G APOSOR912432-1G APOSOR912432-25G
3-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 128 °C/24mmHg
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191604
CAS-Nummer: 20173-24-4
UN: 2735
ADR: 8,III