Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
OR912444-100G
APOSOR912444-100GEA
82.8
EUR
APOSOR912444-100G
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formel:
C₆H₁₁ClO₃ Molecular Weight: 166,60 g/mol Siedepunkt: 93…95 °C/5,25mmHg Dichte: 1,19 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00211242 CAS-Nummer: 90866-33-4 |