3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912472-10G OR912472-1G OR912472-25G
APOSOR912472-10GEA 0 EUR
APOSOR912472-10G APOSOR912472-1G APOSOR912472-25G
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233948
CAS-Nummer: 76439-45-7