(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Cyano-D-phenylalanine, H-4-Cyano-D-Phe-OH, H-D-Phe(4-CN)-OH
OR912500-5G
APOSOR912500-5GEA 74.1 EUR
APOSOR912500-5G
(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,202 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270364
CAS-Nummer: 263396-44-7