trans-4-tert-Butylcyclohexancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912532-1G OR912532-5G
APOSOR912532-1GEA 0 EUR
APOSOR912532-1G APOSOR912532-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexancarbonsäure 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexancarbonsäure
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466237
CAS-Nummer: 943-29-3