(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxybenzylamine
OR912588-25G OR912588-5G
APOSOR912588-25GEA 224 EUR
APOSOR912588-25G APOSOR912588-5G
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Molecular Weight: 181,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00837593
CAS-Nummer: 63-64-9