2-Chlor-4-nitropyridin-N-oxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912604-100G
OR912604-25G
APOSOR912604-100GEA
480
EUR
APOSOR912604-100G
APOSOR912604-25G
2-Chlor-4-nitropyridin-N-oxid 98%
2-Chlor-4-nitropyridin-N-oxid
Formel:
C₅H₃ClN₂O₃ Molecular Weight: 174,54 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00955617 CAS-Nummer: 14432-16-7 |