(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912658-10G OR912658-1G OR912658-5G
APOSOR912658-10GEA 369 EUR
APOSOR912658-10G APOSOR912658-1G APOSOR912658-5G
(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
(S)-2-Hydroxybutanoic acid
Formel: C₄H₈O₃
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01318568
CAS-Nummer: 3347-90-8