3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Piperidin-4-yl)propan-1-ol
OR912733-5G
APOSOR912733-5GEA 119 EUR
APOSOR912733-5G
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol
Formel: C₈H₁₇NO
Molecular Weight: 143.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02178380
CAS-Nummer: 7037-49-2