Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Cbz-3-hydroxymethylpyrrolidine, Benzyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR912742-5G
APOSOR912742-5GEA 128 EUR
APOSOR912742-5G
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Molecular Weight: 235,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179041
CAS-Nummer: 315718-05-9