(4-Cyanphenyl)essigsäuremethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Cyanobenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-cyanophenyl)acetate
OR912751-5G
APOSOR912751-5GEA 112 EUR
APOSOR912751-5G
(4-Cyanphenyl)essigsäuremethylester 98%
(4-Cyanphenyl)essigsäuremethylester
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,1840 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02181140
CAS-Nummer: 52798-01-3