5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR912768-1G OR912768-250MG
APOSOR912768-1GEA 109 EUR
APOSOR912768-1G APOSOR912768-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 196.59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02326712
CAS-Nummer: 1077-95-8