Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(2-formylphenoxy)acetate
OR912771-5G
APOSOR912771-5GEA
134
EUR
APOSOR912771-5G
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194.1800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02629604 CAS-Nummer: 40359-34-0 |