4-(Cyclopentylamino)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912839-10G OR912839-1G OR912839-5G
APOSOR912839-10GEA 502 EUR
APOSOR912839-10G APOSOR912839-1G APOSOR912839-5G
4-(Cyclopentylamino)benzonitril 98%
4-(Cyclopentylamino)benzonitril
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1019512-92-5