4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912842-1G OR912842-250MG OR912842-5G
APOSOR912842-1GEA 0 EUR
APOSOR912842-1G APOSOR912842-250MG APOSOR912842-5G
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03265397
CAS-Nummer: 52421-75-7