1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912852-1G
OR912852-250MG
APOSOR912852-1GEA
432
EUR
APOSOR912852-1G
APOSOR912852-250MG
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
Formel:
C₇H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411638 CAS-Nummer: 342899-35-8 |