8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912859-1G
OR912859-250MG
APOSOR912859-1GEA
270
EUR
APOSOR912859-1G
APOSOR912859-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
88751-05-7 |