2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR912899-1G OR912899-5G
APOSOR912899-1GEA 122 EUR
APOSOR912899-1G APOSOR912899-5G
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine hydrochloride 98%
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₈ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16039350
CAS-Nummer: 68175-07-5