4-Cyan-4'-methylbiphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methyl-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile
OR912900-25G OR912900-5G
APOSOR912900-25GEA 299 EUR
APOSOR912900-25G APOSOR912900-5G
4-Cyan-4'-methylbiphenyl 98%
4-Cyan-4'-methylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₁N
Molecular Weight: 193.2438 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03703444
CAS-Nummer: 50670-50-3