5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dimethyl-5-ethylpyrazine
OR912937-5G
APOSOR912937-5GEA 59.6 EUR
APOSOR912937-5G
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazin 95%
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazin
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,1900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038059
CAS-Nummer: 15707-34-3