[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912943-1G OR912943-5G
APOSOR912943-1GEA 0 EUR
APOSOR912943-1G APOSOR912943-5G
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid 97%
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038440
CAS-Nummer: 40851-65-8