3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Boc-3-[(Methanesulphonyloxy)methyl]pyrrolidine
OR912949-1G
APOSOR912949-1GEA 261 EUR
APOSOR912949-1G
3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₂₁NO₅S
Molecular Weight: 279,36 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038482
CAS-Nummer: 141699-56-1