N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)amine
OR913010-10G OR913010-25G
APOSOR913010-10GEA 183 EUR
APOSOR913010-10G APOSOR913010-25G
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115408
CAS-Nummer: 19499-61-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable