3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-tert-Butylsulphanyl-pyridine-2-carbonitrile
OR913011-1G
OR913011-250MG
APOSOR913011-1GEA
435
EUR
APOSOR913011-1G
APOSOR913011-250MG
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₁₂N₂S Molecular Weight: 192.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116127 CAS-Nummer: 178811-40-0 |