(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2,3-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine
OR913034-1G OR913034-5G
APOSOR913034-1GEA 37.7 EUR
APOSOR913034-1G APOSOR913034-5G
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine
Formel: C₈H₉Cl₂N
Molecular Weight: 190,698 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04632069
CAS-Nummer: 731827-07-9